Methyl purple solución
Proveedor: TCI
Sinónimos: Fleisher's Indicator Solution
M0112-25ML M0112-500ML
TCIAM0112-25MLEA 16 EUR
TCIAM0112-25ML TCIAM0112-500ML
Methyl purple solución
Methyl purple
Formula: C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00070843
Núm. CAS: 1340-02-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Transition interval (pH) 5.4 (greyish green)