Methylaminoacetonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0140-25ML M0140-5ML
TCIAM0140-25MLEA 327 EUR
TCIAM0140-25ML TCIAM0140-5ML
Methylaminoacetonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methylaminoacetonitrile
Formula: C₃H₆N₂
MW: 70,10 g/mol
Pto. Ebullición: 65°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00058964
Núm. CAS: 5616-32-0
EINECS: 227-037-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e3d819ae44202ff76bc1ca6c5834209397bb813&vid=1e3d819ae44202ff76bc1ca6c5834209397bb813&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %