(Methyleneamino)acetonitrile
Proveedor: TCI
Atención
M0212-25G M0212-500G
TCIAM0212-25GEA 23 EUR
TCIAM0212-25G TCIAM0212-500G
(Methyleneamino)acetonitrile
(Methyleneamino)acetonitrile
Formula: C₃H₄N₂
Número MDL: MFCD00001889
Núm. CAS: 109-82-0
EINECS: 203-709-5
Índice Merck: 14,06057
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency