2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0215-25G M0215-500G
TCIAM0215-25GEA 16 EUR
TCIAM0215-25G TCIAM0215-500G
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol) ≥98.0% (por GC)
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol)
Formula: C₂₅H₃₆O₂
Número MDL: MFCD00026296
Núm. CAS: 88-24-4
EINECS: 201-814-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency