Benzyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0279-25ML
M0279-500ML
TCIAM0279-25MLEA
17
EUR
TCIAM0279-25ML
TCIAM0279-500ML
Benzyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Benzyl methacrylate
Formula:
C₁₁H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 106°C Pto. de inflamación: 115°C |
Número MDL:
MFCD00053684 Núm. CAS: 2495-37-6 EINECS: 219-674-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |