Isopropyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0280-25ML M0280-500ML
TCIAM0280-25MLEA 22 EUR
TCIAM0280-25ML TCIAM0280-500ML
Isopropyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Isopropyl methacrylate
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de inflamación: 25°C
Número MDL: MFCD00048290
Núm. CAS: 4655-34-9
EINECS: 225-094-2
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a94d24f9908b631382a2d370a5733fdae681b844&vid=a94d24f9908b631382a2d370a5733fdae681b844&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %