Metilcelulosa, 80-120 mPa.s (20 °C) (C=2%, H₂O)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Cellulose methyl ether
M0292-25G M0292-500G
TCIAM0292-25GEA 19 EUR
TCIAM0292-25G TCIAM0292-500G
Metilcelulosa, 80-120 mPa.s (20 °C) (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
Número MDL: MFCD00081763
Núm. CAS: 9004-67-5
Índice Merck: 14,06040
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Drying loss max. 8.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 1.5 %
Viscosity 80.0 to 120.0 mPa (2%, H2O, 20deg-C)