Metilcelulosa, 7,000-10,000 mPa.s (20 °C) (C=2%, H₂O)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Cellulose methyl ether
M0295-500G M0295-25G
TCIAM0295-500GEA 62 EUR
TCIAM0295-500G TCIAM0295-25G
Metilcelulosa, 7,000-10,000 mPa.s (20 °C) (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
Número MDL: MFCD00081763
Núm. CAS: 9004-67-5
Índice Merck: 14,06040
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Viscosity 7,000 to 10,000 mPa-s (2 %, H2O, 20 deg-C)