2,2,4,4-Tetrametilpentano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B21642.09
B21642.18
B21642.09EA
95
EUR
B21642.09
B21642.18
2,2,4,4-Tetrametilpentano ≥98%
2,2,4,4-Tetrametilpentano
Purity: 98%
CAS No.: 1070-87-7
Molecular Formula: C9H20
Formula Weight: 128.26
Flash Point: 6°(43°F)
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 121°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00060873
Formula:
C₉H₂₀ Pto. Ebullición: 121 °C Pto. de fusión: –66,5 °C Densidad: 0,72 Pto. de inflamación: 6 °C (43 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060873 Núm. CAS: 1070-87-7 UN: 3295 ADR: 3,II |