Methacrylic acid-tert-butyl ester monomer ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0326-25ML
M0326-500ML
TCIAM0326-25MLEA
17
EUR
TCIAM0326-25ML
TCIAM0326-500ML
Methacrylic acid-tert-butyl ester monomer ≥98.0% (por GC) estabilizado
Methacrylic acid-tert-butyl ester
Formula:
C₈H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 136°C Pto. de inflamación: 30°C |
Número MDL:
MFCD00048245 Núm. CAS: 585-07-9 EINECS: 209-548-7 UN: 3272 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |