1-(4-Nitrophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Methyl-2-(4-nitrophenyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 3-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-5-pyrazolone
M0377-25G M0377-5G
TCIAM0377-25GEA 193 EUR
TCIAM0377-25G TCIAM0377-5G
1-(4-Nitrophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(4-Nitrophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone
Formula: C₁₀H₉N₃O₃
MW: 219.20 g/mol
Número MDL: MFCD00020751
Núm. CAS: 6402-09-1
EINECS: 229-018-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency