2-Methyl-4-phenyl-2-butanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Phenylethyldimethylcarbinol, Dimethyl-beta-phenylethylcarbinol
M0398-25G M0398-500G M0398-100G
TCIAM0398-25GEA 35 EUR
TCIAM0398-25G TCIAM0398-500G TCIAM0398-100G
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol ≥99.0% (por GC)
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol
Formula: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Número MDL: MFCD00004472
Núm. CAS: 103-05-9
EINECS: 203-074-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18cd8c6ae95531c5ab786b8945143eda4e23b676&vid=18cd8c6ae95531c5ab786b8945143eda4e23b676&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %