Isobutyl mercaptan ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Methyl-1-propanethiol
M0404-25ML M0404-500ML
TCIAM0404-25MLEA 23 EUR
TCIAM0404-25ML TCIAM0404-500ML
Isobutyl mercaptan ≥98.0% (por GC)
Isobutyl mercaptan
Formula: C₄H₁₀S
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de inflamación: -10°C
Número MDL: MFCD00004882
Núm. CAS: 513-44-0
EINECS: 208-162-6
UN: 2347
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,05147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace94aef487f7aba6047a7a46349c566029915b8&vid=ace94aef487f7aba6047a7a46349c566029915b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %