N-Methylsaccharin ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Methylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
M0427-25G M0427-5G
TCIAM0427-25GEA 230 EUR
TCIAM0427-25G TCIAM0427-5G
N-Methylsaccharin ≥98.0% (por GC)
N-Methylsaccharin
Formula: C₈H₇NO₃S
MW: 197,21 g/mol
Número MDL: MFCD00059263
Núm. CAS: 15448-99-4
EINECS: 239-466-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f476dfb18b8daf21e79354ff6a72d894f33a1baf&vid=b3fa30cdd8321009ef05e5193280a934597f18a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency