N-Metiltaurinato de sodio 62 - 66% in water
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethanesulphonic acid 2-(methylamino) sodium salt (1:1), Sodium 2-(methylamino)ethanesulphonate, N-Methyltaurine sodium salt
M0434-25G M0434-500G
TCIAM0434-25GEA 16 EUR
TCIAM0434-25G TCIAM0434-500G
N-Metiltaurinato de sodio 62 - 66% in water
N-Metiltaurinato de sodio
Formula: C₃H₈NNaO₃S
MW: 161.1553 g/mol
Número MDL: MFCD00066598
Núm. CAS: 4316-74-9
EINECS: 224-339-0
Índice Merck: 14,06124
Order Now
Resultados test especificaciones
Concentration (with Total Nitrogen) 62.0 to 66.0 w/w%
Free Alkali max. 17.0 % (as NaOH)