3-Methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0491-25G M0491-500G
TCIAM0491-25GEA 29 EUR
TCIAM0491-25G TCIAM0491-500G
3-Methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one
Formula: C4H6N2O
Número MDL: MFCD00020699
Núm. CAS: 108-26-9
EINECS: 203-565-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C