Butyl methyl ether ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Methoxybutane
M0504-25ML M0504-500ML M0504-100ML
TCIAM0504-25MLEA 65 EUR
TCIAM0504-25ML TCIAM0504-500ML TCIAM0504-100ML
Butyl methyl ether ≥99.0% (por GC)
Butyl methyl ether
Formula: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Pto. Ebullición: 70°C
Pto. de inflamación: –10°C
Número MDL: MFCD00009453
Núm. CAS: 628-28-4
EINECS: 211-033-7
UN: 2350
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c764e1377bd777ff5b80c4ee26a171df5fe51e8e&vid=c764e1377bd777ff5b80c4ee26a171df5fe51e8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %