Metacrilato de 2-hidroxipropilo (mezcla de isómeros) ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0512-25ML
M0512-500ML
TCIAM0512-25MLEA
16
EUR
TCIAM0512-25ML
TCIAM0512-500ML
Metacrilato de 2-hidroxipropilo (mezcla de isómeros) ≥97.0% (por GC) estabilizado
Metacrilato de 2-hidroxipropilo (mezcla de isómeros)
Formula:
C₇H₁₂O₃ Pto. de inflamación: 104°C |
Número MDL:
MFCD00051317 Núm. CAS: 27813-02-1 EINECS: 248-666-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % (total of isomers) |