2-(Morpholinothio)benzothiazole ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0532-25G M0532-500G
TCIAM0532-25GEA 16 EUR
TCIAM0532-25G TCIAM0532-500G
2-(Morpholinothio)benzothiazole ≥97.0% (por GC)
2-(Morpholinothio)benzothiazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂OS₂
Número MDL: MFCD00022870
Núm. CAS: 102-77-2
EINECS: 203-052-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C