N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide ≥90.0% (por GC) trimethylsilylating agent
Proveedor: TCI
Peligro
M0536-10G M0536-25G
TCIAM0536-10GEA 77 EUR
TCIAM0536-10G TCIAM0536-25G
N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide ≥90.0% (por GC) trimethylsilylating agent
N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide
Formula: C₆H₁₅NOSi
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de inflamación: 48°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040758
Núm. CAS: 7449-74-3
EINECS: 231-217-0
UN: 2924
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent Myristic Acid