Dibutyl malonate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Malonic Acid Dibutyl Ester
M0540-25G M0540-500G
TCIAM0540-25GEA 52 EUR
TCIAM0540-25G TCIAM0540-500G
Dibutyl malonate ≥99.0% (por GC)
Dibutyl malonate
Formula: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Pto. Ebullición: 251°C
Número MDL: MFCD00053795
Núm. CAS: 1190-39-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf40f1d477c09fc6ece9466c2c923d225249daff&vid=cf40f1d477c09fc6ece9466c2c923d225249daff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %