Isobutyl myristate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0555-25ML M0555-500ML
TCIAM0555-25MLEA 94 EUR
TCIAM0555-25ML TCIAM0555-500ML
Isobutyl myristate ≥97.0% (por GC)
Isobutyl myristate
Formula: C₁₈H₃₆O₂
Pto. de inflamación: 152°C
Número MDL: MFCD00059286
Núm. CAS: 25263-97-2
EINECS: 246-765-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %