2-(Diethylamino)ethyl methacrylate ≥98.5% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0562-25ML M0562-500ML
TCIAM0562-25MLEA 16 EUR
TCIAM0562-25ML TCIAM0562-500ML
2-(Diethylamino)ethyl methacrylate ≥98.5% (por GC) estabilizado
2-(Diethylamino)ethyl methacrylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₂
Pto. de inflamación: 94°C
Número MDL: MFCD00038314
Núm. CAS: 105-16-8
EINECS: 203-275-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %