N-(Hydroxymethyl)acrylamide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Methylolacrylamide
M0574-25G M0574-500G
TCIAM0574-25GEA 16 EUR
TCIAM0574-25G TCIAM0574-500G
N-(Hydroxymethyl)acrylamide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-(Hydroxymethyl)acrylamide
Formula: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Pto. Ebullición: 277°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004597
Núm. CAS: 924-42-5
EINECS: 213-103-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22ca577bf152e04302a46bcab1d4e36cfbc08743&vid=22ca577bf152e04302a46bcab1d4e36cfbc08743&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency