Cyclohexyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methacrylic Acid Cyclohexyl Ester
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0594-25ML
M0594-500ML
TCIAM0594-25MLEA
16
EUR
TCIAM0594-25ML
TCIAM0594-500ML
Cyclohexyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Cyclohexyl methacrylate
Formula:
C₁₀H₁₆O₂ MW: 168.24 g/mol Pto. Ebullición: 72°C Pto. de inflamación: 78°C |
Número MDL:
MFCD00014292 Núm. CAS: 101-43-9 EINECS: 202-943-5 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |