Monomethyl maleate ≥90.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Methyl Hydrogen Maleate, (Z)-4-Methoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Maleic Acid Monomethyl Ester

M0624-25ML M0624-500ML M0624-100ML
TCIAM0624-25MLEA 40 EUR
TCIAM0624-25ML TCIAM0624-500ML TCIAM0624-100ML
Monomethyl maleate ≥90.0% (por GC)
Monomethyl maleate
Formula: C₅H₆O₄
MW: 130,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00045905
Núm. CAS: 3052-50-4
EINECS: 221-271-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d25baa348ca09251af4504f82e346e3e5b79d263&vid=d25baa348ca09251af4504f82e346e3e5b79d263&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR