4-Methyl-2-pentanone oxime 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isopropylacetone Oxime, Isobutyl Methyl Ketoxime
M0642-25ML M0642-500ML
TCIAM0642-25MLEA 68 EUR
TCIAM0642-25ML TCIAM0642-500ML
4-Methyl-2-pentanone oxime 98,0 GC_ASSAY_METHOD
4-Methyl-2-pentanone oxime
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115.18 g/mol
Pto. de inflamación: 78°C
Número MDL: MFCD00013933
Núm. CAS: 105-44-2
EINECS: 203-298-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %