Diisopropyl malonate ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Malonic Acid Diisopropyl Ester

M0648-25ML M0648-500ML
TCIAM0648-25MLEA 16 EUR
TCIAM0648-25ML TCIAM0648-500ML
Diisopropyl malonate ≥99.0% (por GC)
Diisopropyl malonate
Formula: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Pto. Ebullición: 106°C
Pto. de fusión: -51°C
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00059359
Núm. CAS: 13195-64-7
EINECS: 236-156-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR