4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0652-25ML M0652-500ML
TCIAM0652-25MLEA 16 EUR
TCIAM0652-25ML TCIAM0652-500ML
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone ≥96.0% (por GC)
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone
Formula: C₇H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 156°C
Pto. de inflamación: 48°C
Número MDL: MFCD00043932
Núm. CAS: 107-70-0
EINECS: 203-512-4
UN: 2293
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %