Methylsulphonylacetonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0667-25G M0667-5G
TCIAM0667-25GEA 164 EUR
TCIAM0667-25G TCIAM0667-5G
Methylsulphonylacetonitrile ≥98.0% (por GC)
Methylsulphonylacetonitrile
Formula: C₃H₅NO₂S
Número MDL: MFCD00014743
Núm. CAS: 2274-42-2
EINECS: 218-888-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c06cd7cd9cd4722327b592d201572c91782c30c3&vid=c06cd7cd9cd4722327b592d201572c91782c30c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C