Methylcyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers) ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0683-25G M0683-500G
TCIAM0683-25GEA 16 EUR
TCIAM0683-25G TCIAM0683-500G
Methylcyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers) ≥80.0% (por GC)
Methylcyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers)
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. de inflamación: 157°C
Número MDL: MFCD00014585
Núm. CAS: 11070-44-3
EINECS: 234-290-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 % (total of isomer)