N-Methyl-ε-caprolactam ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M0686-25G
M0686-500G
TCIAM0686-25GEA
35
EUR
TCIAM0686-25G
TCIAM0686-500G
N-Methyl-ε-caprolactam ≥97.0% (por GC)
N-Methyl-epsilon-caprolactam
Formula:
C₇H₁₃NO Pto. Ebullición: 120°C Pto. de inflamación: 103°C |
Número MDL:
MFCD00003263 Núm. CAS: 2556-73-2 EINECS: 219-874-1 Índice Merck: 14,05989 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |