Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers) ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methylnadic Anhydride, Methylnadic anhydride, Nadic Methyl Anhydride, Methyl-3,6-endomethylenetetrahydrophthalic Anhydride
M0690-25G M0690-500G
TCIAM0690-25GEA 16 EUR
TCIAM0690-25G TCIAM0690-500G
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers) ≥80.0% (por GC)
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers)
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Pto. de inflamación: 135°C
Número MDL: MFCD00167036
Núm. CAS: 25134-21-8
EINECS: 246-644-8
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 % (total of isomer)