Methyl-1H-benzotriazole (mixture) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tolyltriazole, 6(or7)-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
M0697-25G M0697-500G M0697-100G
TCIAM0697-25GEA 18 EUR
TCIAM0697-25G TCIAM0697-500G TCIAM0697-100G
Methyl-1H-benzotriazole (mixture) ≥98.0% (por GC)
Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
Formula: C₇H₇N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00167158
Núm. CAS: 29385-43-1
EINECS: 249-596-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ec93890ae5b7696b37576755147413baa174e2e&vid=0ec93890ae5b7696b37576755147413baa174e2e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)