Benzyl-DL-mandelate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0711-25G
M0711-500G
TCIAM0711-25GEA
44
EUR
TCIAM0711-25G
TCIAM0711-500G
Benzyl-DL-mandelate ≥98.0% (por GC)
Benzyl-DL-mandelate
Formula:
C₁₅H₁₄O₃ |
Número MDL:
MFCD00021856 Núm. CAS: 890-98-2 EINECS: 212-965-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 93.0 to 97.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |