Vinyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methacrylic Acid Vinyl Ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0720-25ML M0720-500ML M0720-100ML
TCIAM0720-25MLEA 29 EUR
TCIAM0720-25ML TCIAM0720-500ML TCIAM0720-100ML
Vinyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Vinyl methacrylate
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Pto. Ebullición: 112°C
Pto. de inflamación: 16°C
Número MDL: MFCD00059329
Núm. CAS: 4245-37-8
EINECS: 224-205-1
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=547cd9c4eeb3ce429e81819ee278711589bf62df&vid=547cd9c4eeb3ce429e81819ee278711589bf62df&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency