2-Methoxy-2,4-diphenyl-3(2H)-furanone ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
M0722-1G
M0722-100MG
TCIAM0722-1GEA
423
EUR
TCIAM0722-1G
TCIAM0722-100MG
2-Methoxy-2,4-diphenyl-3(2H)-furanone ≥98.0% (by HPLC)
2-Methoxy-2,4-diphenyl-3(2H)-furanone
Formula:
C₁₇H₁₄O₃ MW: 266,30 g/mol |
Número MDL:
MFCD00036834 Núm. CAS: 50632-57-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 94.0 to 97.0 deg-C |