N-Methylisatoic anhydride ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
M0743-25G M0743-5G
TCIAM0743-25GEA 327 EUR
TCIAM0743-25G TCIAM0743-5G
N-Methylisatoic anhydride ≥98.0% (por GC)
N-Methylisatoic anhydride
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Número MDL: MFCD00006815
Núm. CAS: 10328-92-4
EINECS: 233-714-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13df4a45ba3eb0f620e54cabd0d40099ca6e6b7a&vid=13df4a45ba3eb0f620e54cabd0d40099ca6e6b7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 180.0 deg-C