Butilestaño hidróxido óxido
Proveedor: TCI
Peligro
M0744-25G M0744-500G
TCIAM0744-25GEA 18 EUR
TCIAM0744-25G TCIAM0744-500G
Butilestaño hidróxido óxido
Butilestaño hidróxido óxido
Formula: C₄H₁₀O₂Sn
Número MDL: MFCD00013927
Núm. CAS: 2273-43-0
EINECS: 218-880-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Drying loss max. 3.0 %
Ignition residue (as SnO2) 71.0 to 73.6 %