Tetrahydrofurfuryl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0745-25ML M0745-500ML
TCIAM0745-25MLEA 16 EUR
TCIAM0745-25ML TCIAM0745-500ML
Tetrahydrofurfuryl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Tetrahydrofurfuryl methacrylate
Formula: C₉H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 85°C
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00014515
Núm. CAS: 2455-24-5
EINECS: 219-529-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %