2-Amino-1-methoxybutane ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Methoxy-sec-butylamine
M0746-25ML M0746-500ML
TCIAM0746-25MLEA 16 EUR
TCIAM0746-25ML TCIAM0746-500ML
2-Amino-1-methoxybutane ≥90.0% (por GC)
2-Amino-1-methoxybutane
Formula: C₅H₁₃NO
Número MDL: MFCD00047920
Núm. CAS: 63448-63-5
EINECS: 264-149-5
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %