3-Methylthiopropylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Aminopropyl Methyl Sulphide, 3-Methylmercaptopropylamine
M0754-25ML M0754-5ML
TCIAM0754-25MLEA 265 EUR
TCIAM0754-25ML TCIAM0754-5ML
3-Methylthiopropylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Methylthiopropylamine
Formula: C₄H₁₁NS
MW: 105,20 g/mol
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de inflamación: 62°C
Número MDL: MFCD00041898
Núm. CAS: 4104-45-4
EINECS: 223-875-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %