1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Danishefsky's Diene

M0759-5ML M0759-25ML
TCIAM0759-5MLEA 178 EUR
TCIAM0759-5ML TCIAM0759-25ML
1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene ≥95.0% (por GC)
1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene
Formula: C₈H₁₆O₂Si
MW: 172,30 g/mol
Pto. de inflamación: 45°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008498
Núm. CAS: 59414-23-2
EINECS: 261-753-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,06001

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR