6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0765-25ML M0765-5ML
TCIAM0765-25MLEA 105 EUR
TCIAM0765-25ML TCIAM0765-5ML
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene ≥98.0% (por GC)
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Formula: C₁₁H₁₄O
Pto. Ebullición: 131°C
Número MDL: MFCD00001737
Núm. CAS: 1730-48-9
EINECS: 217-049-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %