3-Methyl-2-butenal ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methylbut-2-enal, Senecialdehyde, 3-Methylcrotonaldehyde
M0770-100ML M0770-25ML M0770-5ML
TCIAM0770-100MLEA 244 EUR
TCIAM0770-100ML TCIAM0770-25ML TCIAM0770-5ML
3-Methyl-2-butenal ≥97.0% (por GC)
3-Methyl-2-butenal
Formula: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Pto. Ebullición: 135°C
Pto. de fusión: -20°C
Pto. de inflamación: 37°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010291
Núm. CAS: 107-86-8
EINECS: 203-527-6
UN: 1989
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,08448
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d842a0bcd69e67b2a6d4f4962e45cbadb28c122e&vid=d842a0bcd69e67b2a6d4f4962e45cbadb28c122e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %