3-Methyl-2-oxazolidone ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Oxo-3-methyloxazolidine
M0781-25G M0781-500G M0781-100G
TCIAM0781-25GEA 40 EUR
TCIAM0781-25G TCIAM0781-500G TCIAM0781-100G
3-Methyl-2-oxazolidone ≥99.0% (por GC)
3-Methyl-2-oxazolidone
Formula: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Pto. Ebullición: 88°C
Número MDL: MFCD00009759
Núm. CAS: 19836-78-3
EINECS: 243-361-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dadb956d6ccc87a88e2a8688b40e5682ba4282ad&vid=dadb956d6ccc87a88e2a8688b40e5682ba4282ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %