Maltitol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0797-25G M0797-500G M0797-100G
TCIAM0797-25GEA 29 EUR
TCIAM0797-25G TCIAM0797-500G TCIAM0797-100G
Maltitol ≥98.0% (por GC)
Maltitol
Formula: C₁₂H₂₄O₁₁
Número MDL: MFCD00006600
Núm. CAS: 585-88-6
EINECS: 209-567-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d59488ccdb416558e4c55d41e46ea89150afc4e7&vid=d59488ccdb416558e4c55d41e46ea89150afc4e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +105 to +109 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency