3-(Methylthio)propionyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(Methylmercapto)propionyl Chloride
M0806-25ML
M0806-500ML
TCIAM0806-25MLEA
73
EUR
TCIAM0806-25ML
TCIAM0806-500ML
3-(Methylthio)propionyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-(Methylthio)propionyl chloride
Formula:
C₄H₇ClOS MW: 138,61 g/mol Pto. Ebullición: 96°C |
Número MDL:
MFCD00059482 Núm. CAS: 7031-23-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...