Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0812-1G M0812-5G
TCIAM0812-1GEA 115 EUR
TCIAM0812-1G TCIAM0812-5G
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate ≥96.0% (por GC)
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate
Formula: C₇H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 69°C
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00042840
Núm. CAS: 62462-05-9
EINECS: 263-553-9