5-Metilisoxazol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M0813-25ML
M0813-5ML
TCIAM0813-25MLEA
118
EUR
TCIAM0813-25ML
TCIAM0813-5ML
5-Metilisoxazol ≥95.0% (por GC)
5-Metilisoxazol
Formula:
C₄H₅NO Pto. Ebullición: 122°C |
Número MDL:
MFCD00003152 Núm. CAS: 5765-44-6 EINECS: 227-289-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...